(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB5176-100MGEA 3180 DKK
TCIAB5176-100MG
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₅
Molekylvægt: 217,22 g/mol
CAS-nummer: 1372202-46-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 6.80 %
Specific rotation [a]20/D -107 to -117 deg (C=1,CH2CL2)