4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB4984-5GEA 993 DKK
TCIAB4984-5G TCIAB4984-1G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formel: C₁₁H₁₃NS
Molekylvægt: 191,2926 g/mol
Kogepunkt: 277°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022059
CAS-nummer: 19241-24-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C