trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB4924-5GEA 214 DKK
TCIAB4924-5G TCIAB4924-25G
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile
Formel: C₁₇H₂₃N
Molekylvægt: 241,3700 g/mol
MDL Number: MFCD00799425
CAS-nummer: 61204-00-0
EINECS: 262-655-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C