1-Boc-piperidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB4625-5GEA 427 DKK
TCIAB4625-5G TCIAB4625-25G
1-Boc-piperidine ≥98.0% (by GC)
1-Boc-piperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molekylvægt: 185,27 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD02093935
CAS-nummer: 75844-69-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %