4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB4542-100MGEA
1150
DKK
TCIAB4542-100MG
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole ≥90.0% (by GC)
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole
Formel:
C₂₂H₂₃Br₂N₃S₂ Molekylvægt: 553,38 g/mol |
CAS-nummer:
1254062-41-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |