4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB4420-200MGEA 903 DKK
TCIAB4420-200MG
4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl
Formel: C₃₀H₃₆N₂S₂
Molekylvægt: 488,75 g/mol
MDL Number: MFCD22581259
CAS-nummer: 1047684-56-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %