Stearylstearat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16974500EA 1180 DKK
EHERC16974500
Stearylstearat
Stearylstearat
Formel: C₃₆H₇₂O₂
Molekylvægt: 536,97 g/mol
Kogepunkt: ∼175 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64 °C
Flammepunkt: >160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056225
CAS-nummer: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5