[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB4314-50MGEA
3530
DKK
TCIAB4314-50MG
[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) ≥95.0% (by HPLC)
[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II)
Formel:
C₅₈H₆₀MgN₄Si₂ Molekylvægt: 893,62 g/mol |
CAS-nummer:
1397288-30-0 |
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |