1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB4164-1GEA 312 DKK
TCIAB4164-1G TCIAB4164-5G
1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (by GC)
1-Boc-4-iodopiperidine
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Molekylvægt: 311,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115041
CAS-nummer: 301673-14-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C