2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB3894-5GEA 189 DKK
TCIAB3894-5G TCIAB3894-25G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₃Br
Molekylvægt: 273,17 g/mol
Kogepunkt: 190°C
MDL Number: MFCD09261272
CAS-nummer: 28320-31-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C