Brefeldin A ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB3820-50MGEA 3470 DKK
TCIAB3820-50MG TCIAB3820-10MG
Brefeldin A ≥98.0% (by HPLC)
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
Molekylvægt: 280,4 g/mol
Smeltepunkt: 204°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00083258
CAS-nummer: 20350-15-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 65.50 to 71.50 %