Ethyl enantate

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC14126800EA 526 DKK
EHERC14126800
Ethyl enantate
Ethyl enantate
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekylvægt: 158,24 g/mol
Kogepunkt: 372 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –66 °C
Massefylde: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009538
CAS-nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR