(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA2473-1GEA 780 DKK
TCIAA2473-1G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03419257
CAS-nummer: 119020-01-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1、,CHCl3)