5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAA0995-25MLEA 1250 DKK
TCIAA0995-25ML TCIAA0995-5ML
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molekylvægt: 147,221 g/mol
Kogepunkt: 275°C
MDL Number: MFCD00001736
CAS-nummer: 2217-41-6
EINECS: 218-713-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %