2-Chloroethyl acetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA0027-25MLEA 788 DKK
TCIAA0027-25ML
2-Chloroethyl acetate ≥99.0% (by GC)
2-Chloroethyl acetate
Formel: C₄H₇ClO₂
Kogepunkt: 145°C
Flammepunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00018963
CAS-nummer: 542-58-5
EINECS: 208-820-2
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %