2-Methoxy-1-methylethylacetat ≥99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol 50 ppm
L15459.0FEA
1410
DKK
L15459.0F
L15459.AE
L15459.AU
2-Methoxy-1-methylethylacetat ≥99% stabilised
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molekylvægt: 132,16 g/mol Kogepunkt: 145…146 °C Smeltepunkt: –67 °C Massefylde: 0,968 Flammepunkt: 43 °C (109 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00038500 CAS-nummer: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |