Lutetiumtrinitrat, hydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
14568.06EA 3700 DKK
14568.06 14568.03 14568.14
Lutetiumtrinitrat, hydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lutetiumtrinitrat, hydrat
Formel: LuN₃O₉·H₂O
Molekylvægt: 379 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150421
CAS-nummer: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,III