Natriumdiethyldithiocarbamat trihydrat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC12605750EA 2080 DKK
EHERC12605750
Natriumdiethyldithiocarbamat trihydrat
Natriumdiethyldithiocarbamat trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Molekylvægt: 225,31 g/mol
Smeltepunkt: 95…98,5 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS-nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443