Zink 1000 mg/L i fortyndet salpetersyre (from Zn(NO₃)₂) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Certipur®
1.70369.0100EA 1169 DKK
1.70369.0100
Zink 1000 mg/L i fortyndet salpetersyre (from Zn(NO₃)₂) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Standarder Kationiske standarder Zinc Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST.