DL-Cystin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11925000EA 526 DKK
EHERC11925000
DL-Cystin
DL-Cystin
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Kogepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 227 °C
MDL Number: MFCD00084652
CAS-nummer: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811