Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning) concentrate til kvalitativ bestemmelse af reducerende sukkerarter
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
31966.267EA 708 DKK
31966.267
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning) concentrate til kvalitativ bestemmelse af reducerende sukkerarter
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning)
Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
5 ml of solution I + 5 ml of solution II corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test