Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO270790010EA 691 DKK
ACRO270790010 ACRO270790025
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning)
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning)
Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,24 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-nummer: 6381-59-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O