Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
13057.14EA 2290 DKK
13057.14 13057.22 13057.88
Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Hexacarbonylmolybdenum
Formel: C₆MoO₆
Molekylvægt: 264 g/mol
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 150 °C (dec.)
Massefylde: 1,96
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003466
CAS-nummer: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
UN nummer: 3466
ADR: 6.1,II