2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer), LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04335.2500EA 3210 DKK
1.04335.2500
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer), LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer)
Formel: C₆H₁₄
Molekylvægt: 86,18 g/mol
Kogepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –154 °C
Massefylde: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34