Kieselgel, granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm tørremiddel
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
83001.290EA 254 DKK
83001.290 83001.260 83001.360 83001.460
Kieselgel, granulat, Chameleon® C 1 - 3 mm tørremiddel
Silica gel
Non toxic dessicants, for adsorbing moisture from the atmosphere and gas streams, which contain iron salts as a colour indicator. The dry material has an intense orange colour and changes to a pale beige/white colour on adsorption of water.
  • Water adsorption capacity at 50% RH is a minimum of 23%
  • Loss on drying at 140 °C is less than 2%
  • At concentration of 10% in water, pH is from 1,5 to 5
  • Regeneration can be achieved by heating to 140 °C in a drying oven
Dette produkt adsorberer vanddamp, så der opretholdes et tørt miljø for dine produkter. Når gelens absorptionskapacitets er opbrugt, skifter farven fra orange til farveløs.
Produktet kan regenereres tilbage til den orange farve ved opvarmning i en tørreovn ved 120-140 C i ca. 3 timer, hvorefter produktet kan genbruges. Det er egnet til talrige applikationer, men anbefales ikke til stærk sure eller basiske forbindelser.
Dette produkt adsorberer vanddamp, så der opretholdes et tørt miljø for dine produkter. Når gelens absorptionskapacitets er opbrugt, skifter farven fra orange til farveløs.
Produktet kan regenereres tilbage til den orange farve ved opvarmning i en tørreovn ved 120-140 C i ca. 3 timer, hvorefter produktet kan genbruges. Det er egnet til talrige applikationer, men anbefales ikke til stærk sure eller basiske forbindelser.
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60,08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 7631-86-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Colour change Passes test
Particle size 1 - 3 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%