Chrom-svovlsyreblanding (0.8% chrom(VI)oxid), TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
25333.247EA
582
DKK
25333.247
25333.327
Chrom-svovlsyreblanding (0.8% chrom(VI)oxid), TECHNICAL
Chrom-svovlsyreblanding (0.8% chrom(VI)oxid)
Saturated solution of hexavalent chromium oxide in H₂SO₄ 95 %
Formel:
CrO₃ Molekylvægt: 99,99 g/mol |
CAS-nummer:
1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN nummer: 3264 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Identification | Passes test |