Du Søgte efter: Büchner-tragte
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: White glazed porcelain.
Leverandør: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: Borosilikatglas 3.3.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PP, white.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Buchner funnel, PP, Volumen: 186 ml, Til filter Ø: 70 mm
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP, white.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Varenummer: (SCERSP28400-601)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: KIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 Items
Varenummer: (WITG2.367.124)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Funnels, made of borosilicate glass 3.3, with sintered disc, for convenient filtration of solutions.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: HDPE, with Fritware® porous plates.
Varenummer: (CORN36060-30C)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
UOM: 1 * 1 Items
Certifikater
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Hvidglaseret porcelæn.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass.
Leverandør: DIXON SCIENTIFIC
Beskrivelse: Borosilicate glass
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom