Du Søgte efter: Pulvertragte
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, translucent.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PP, gennemskinnelig.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Soda-Kalkglas.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PPCO, gennemskinnelig.
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Varenummer: (SAMPM1051B-200)
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
UOM: 1 * 4 Items
Varenummer: (SAMP9111H-200S)
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PP, translucent.
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: Borosilicate glass 3,3.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Borosilicate glass 3,3.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom