Du Søgte efter: Metalflasker
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Pure aluminium (99,5%).
Leverandør: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Made of pure aluminium.
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Varenummer: (215-3262)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (215-3263)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Pure aluminium.
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Pure aluminium (material AL 99,5).
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom