Du Søgte efter: Vakuum-/Trykslanger
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: Made of Aluminium or stainless steel (flange and tube TlG welded)
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Made of Silicone, translucent
Varenummer: (SART1ZA-0007)
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Vacuum tube for MultiStation.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivelse: PVC.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Nalgene™ lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins, free from ortho-phthalate plas...
Varenummer: (228-0197)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PVC, transparent.
UOM: 1 * 15 m
Varenummer: (NORHA161253)
Leverandør: Honeywell Safety
Beskrivelse: Black heavy duty breathing hoses for use in connection with light and heavy duty airhoods.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom