Du Søgte efter: Butyrometer
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (614-0135)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Kehe`s method.
Varenummer: (614-0136)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Borosilicate glass.
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Koehler´s measuring method.
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Teichert`s method.
Varenummer: (614-0105)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Measuring method, for ice cream.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (614-0097)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (614-0132)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: Gerber Instruments AG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom