Du Søgte efter: Bakker, skuffeorganisering
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (631-0727)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Metro International
Beskrivelse: The tote box provide safe and efficient storage of items in bulk, or in compartmentalised fashion with the use of optional dividers and covers.
P...
Leverandør: Metro International
Beskrivelse: Divider tote boxes made of polypropylene base resins offer safe and efficient storage of items in bulk, or in compartmentalised fashion with the use o...
Varenummer: (NALG5832-0001)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Drawer organiser, made of white polystyrene.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PVC, white.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PVC, hvid.
Leverandør: SEMADENI
Beskrivelse: Made of PS, grey.
Varenummer: (WALD81012711)
Leverandør: WALDNER LABOREINRICHTUNG
Beskrivelse: Drawer trays for fully equipping drawers and for underbench units with a depth of 1200 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom