Du Søgte efter: Laboratoriebakker/-skåle
Bakker og skåle designet i forskellige former, størrelser og materialer, så de passer til ethvert behov. Bakker og skåle er egnede som spilopsamling for f.eks. miljøfarlige, aggressive stoffer til forsøg eller som en instrumentholder, en medicinskuffe, et fotografisk udviklingsbassin og bakkerne kan bruges til at holde orden i småting og værktøj i laboratoriet.
Bakker og skåle designet i forskellige former, størrelser og materialer, så de passer til ethvert behov. Bakker og skåle er egnede som spilopsamling for f.eks. miljøfarlige, aggressive stoffer til forsøg eller som en instrumentholder, en medicinskuffe, et fotografisk udviklingsbassin og bakkerne kan bruges til at holde orden i småting og værktøj i laboratoriet.
95  results were found
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Skillevægge, kun til brede rør
Varenummer: (216-1492)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PS, hvid.
Varenummer: (736-2024)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Fødebakke, PS, ikke behandlet, designet til brug sammen med Falcon® 96-multibrønds indsatssystemer
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Made of stainless steel with flat bottom.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Tray, laboratory, Rustfrit stål, B×D×H udv.: 225×175×50 mm, B×D×H indv.: 190×140×50 mm
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Leverandør: MULTIROIR
Beskrivelse: Range of six stackable plastic trays for storage.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Bare die/CSP tray detail, ChipSentry® (Black conductive polycarbonate)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Made of stainless steel with round bottom.
Leverandør: MULTIROIR
Beskrivelse: Range of five lightweight and sturdy laboratory trays. They are made of white heavy-duty PP and are ideal for a wide range of uses.
Varenummer: (734-1325)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Feeder tray specifically designed for use with Falcon® 24-multiwell insert systems
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Complete laboratory tray set consists of plastic tray, Plexiglas® stand and 5 wide neck amber glass bottles (30 ml).
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom