Du Søgte efter: Muffer med slib
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, tykkelse 0,05 mm.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med greb.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Manchetter til sfæriske slib/kugleslib, PTFE, Med fremstående greb og pakningsringe på ydersiden - pakning ideel til højt vacuum. Robust design til re...
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Varenummer: (BRND51422)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PTFE.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Varenummer: (SEMA0614)
Leverandør: SEMADENI
Beskrivelse: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom