Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (13)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Dispenserbokse
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/29/18945129.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Akryl
Varenummer: (113-8689)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to soft covers like bouffant caps, beard covers and shoe covers.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (216-2006)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The acrylic combination accessory dispenser holds the most commonly used laboratory disposables in one central location. Dispenser stores tubes, tips,...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Crystal-clear bins for small items inventory, like pipette tips, tubes, fittings, finger cots and other bulk small items.
Varenummer: (113-8688)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Three-compartment dispenser can be used to organise safety glasses, earplugs, soft covers (including bouffant caps, beard covers and shoe covers), or ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MULTIROIR-CONTROLEC
Beskrivelse:   ABS
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste