Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "cell-spredere"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, steril. Overfladen på spatlen er helt glat og afrundet, uden ru kanter og uregelmæssigheder. Dette muliggør jævn fordeling af flydende prøver på a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PS, sterile disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their des...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, steril. Designet til fordeling af væsker på overfladen af agardyrkningsplader. Anvendes til bakterieoptælling (CFU) på vand, mælk og andre væskepr...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, sterile eller usterile. Disse brugervenlige og billige udstrygningsspatler er designet til at gøre det nemmere at arbejde med bakteriekulturer. Ov...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PS, sterile disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting t...
Varenummer: (HEATHS8151)
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
UOM:  1 * 500 Items
Varenummer: (HEATHS86655)
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PS spreaders, L-shaped, with curved end. Sterile, SAL 10-3.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste