Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
UV Transilluminatorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   All VWR® transilluminators slide out for easy access and provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable ...
Leverandør:  CONSORT
Beskrivelse:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Leverandør:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2530LM-E, Bølgelængde (nm): 302/365, Filterstørrelse (mm): 250×300
Leverandør:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Bølgelængde (nm): 302, Filterstørrelse (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (733-2006)
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   Designed to visualise DNA stained with ethidium bromide. Safety features include a UV-blocking cover and a power cut-off switch when the cover is open...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Disse High Performance UV transilluminatorer har fire 25 W rør, hvilket yder 100 W højintens og ensartet UV-belysning til høj fluoresce...
Leverandør:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Disse kompakte og lette UV-transilluminatorer er udstyret med 8 W, 302 nm UV-rør og er et økonomisk alternativ til High Performance UV ...
Leverandør:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   FirstLight® UV Illuminator giver en særdeles ensartet exciteringskilde, der sørger for en kvantitativ fluorescens billeddannelse inden for en lang ræk...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8