Du Søgte efter: Bade med indbyggede cirkulatorer
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The MAGIO™ series of heating circulators operate with a working temperature range of 20 to +300 °C and heating capacity of up to 3 kW. With their powe...
Varenummer: (461-1219)
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: The Proline Edition X range of heating thermostats feature a wide temperature range, high cooling and heating power and a multi level pump. The self-e...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature contro...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom