Du Søgte efter: Viskosimeterbade
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Viscometer bath, PV 24 C, PV 24/PV 24 C, Temperaturinterval: 0*...230 °C, Varmekapacitet: 3,5 kW, Kapacitet: 19 - 24 L, Glaspanel: 326×230 mm, Bad B×D×H: 405×135×320 mm, EU-stik, (* To achieve rapid response to a selected temperature change near ambient temperature and achieve temperatures below ambient a Lauda add-on cooler is required)
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: Visco thermostats are mainly used with capillary viscometers or densitometers for the measurement applications. These are offers the highest temperatu...
Varenummer: (645-0064)
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Viscotemp 15, 24, and 40 viscometer baths have high-quality stainless steel baths with a glass viewing window, units can be used in the temperature ra...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom