Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Film
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/24/18945224.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Emulsionen på denne dobbeltbelagte film tilbyder forbedret klarhed og giver overlegen kontrast og synlighed af båndene ved detektion af kemiluminescen...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Amersham Hyperfilm™ MP er en multilagsfilm med høj ydeevne og forbedret emulsion, der giver forbedret ydeevne og klarere baggrund. Amersham Hyperfilm™...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Hyperscreen™ intensifying screens are high performance calcium tungstate screens that can be used with pre-flashed film to give an increase in sensiti...
Varenummer: (GEHE18-1032-27)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Autoradiografi film
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   CL-XPosure™-film er en klar, blå røntgenfilm, der udviser samme detektionssensitivitet som andre filmmærker på markedet. Leveres som uflettede ark med...
Leverandør:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse:   BioMax® XAR film er en autoradiografifilm til anvendelse med alle almindeligt anvendte isotoper og chemiluminescens-mærker. filmen er belagt med emuls...
Leverandør:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse:   BioMax® Light er en dobbelt emulsionsfilm, som giver maksimal klarhed og følsomhed til detektion af chemiluminescens-mærkede prøver. BioMax® Light fre...
Leverandør:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivelse:   BioMax® MR er en enkelt emulsionsfilm, som giver maksimal opløsning og følsomhed til detektion af prøver mærket med ³⁵S, ³²P og ¹⁴C. En emulsion lagt ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING