Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Omrøremotor mekanisk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sorter efter:
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Robust, tyndt, ergonomisk design med digitalt display.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  STUART SCIENTIFIC (STUA)
Beskrivelse:   Et udvalg af støjsvage omrørermotorer, der opfylder alle behov i laboratoriet.
Leverandør:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   Omrørermaskine til basale krav. Enheden har store drejeskiver til styringen og praktiske analoge hastighedsindstillinger. Akslen kan tage omrøringsele...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7