Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "omrremotor-elektronisk"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laboratory stirrers which are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 l (VOS 40 digital), or for intensive stirring tasks fo...
Varenummer: (441-0017)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne lydsvage, økonomiske omrørermotor egner sig til enkle blandeopgaver i laboratoriet, for eksempel bearbejdning af medier med betydelig midlertidi...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Leverandør:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7