Du Søgte efter: Ansigtsservietter
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (115-0600)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Tolags ansigtsservietter fremstillet af 100% cellulosepapir.
UOM: 1 * 150 Items
Varenummer: (KIMB8837)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: 2-lags servietter af høj kvalitet, fremstillet af 100 % højraffinerede, genbrugsfibre.
UOM: 1 * 2.100 Items
Varenummer: (KIMB1126)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
UOM: 1 * 70 Items
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Extra soft 2 ply tissues, dispensed one at a time from cube dispenser.
Varenummer: (ZVGA16515)
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beskrivelse: These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM: 1 * 4.500 Items
Varenummer: (115-1723)
Leverandør: Essity
Beskrivelse: Premium 2-lags ansigtsservietter lavet af ren cellulose.
UOM: 1 * 3.000 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom