Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (13)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "ekssikatorer-plastic"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/05/18945105.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   Desiccators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Varenummer: (467-3120)
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Transparent PC, brudsikker og let. Ideel til opgaver med eller uden vakuum Har en bred bund for bedre stabilitet. Slangestuds passer til vacumslange f...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Transparent låg af PC og bund af blå PP, med eller uden stophane af PTFE. Slangestuds passer til vacumslange 6,4 mm (¼”) I.D. og kan bruges sammen me...
Varenummer: (467-0021)
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Ideel til tørring og tørreprocesser. Låget er transparent og fremstillet af brudsikker PC med nedsænket kant. Bunden er af holdbart blåt PP.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm ID tubing. Jars are availab...
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   Låg af transparent polykarbonat med bund af polypropylen. Den specielt riflede prop sikrer at luft lukkes ind meget langsomt, for at forhindre forstyr...
Varenummer: (BELAF420430000)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Stærke, ekssikator med bund af hvid PP og kuppelformet låg af klar PC med stor rillet knop.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste