Du Søgte efter: Imprægneret
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (115-0034)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Items
MSDS
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
Varenummer: (CONTPSC20003)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These PROSAT® Sterile wipes are manufactured from hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% denatured ethanol and 30% pu...
UOM: 1 * 600 Items
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
Tilbud
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Varenummer: (115-0678)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These non woven wipes are designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications. Choose between economical hydroentangled polyester/ce...
UOM: 1 * 1.400 Items
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: The Polywipe-C Heatseal wipe is made from filament polyester and pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Tilbud
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Varenummer: (115-2828)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These wipes consist of 50% polyester and 50% rayon (non woven) that is hydraulically entangled creating a soft, durable, and clean wipe. The saturatio...
UOM: 1 * 1.400 Items
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Varenummer: (115-2781)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
UOM: 1 * 1.200 Items
Varenummer: (115-0377)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: This non woven, meltblown PP wipe is pre-saturated with 91% isopropanol and 9% deionised water.
UOM: 1 * 30 Items
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: SATWipes er fremstillet af uvævet ren polyester, som er hydraulisk spundet, hvilket giver en blød, robust og ren serviet. Mætning med alkohol/deionise...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom