Du Søgte efter: Tør
102  results were found
SearchResultCount:"102"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Excellent for cleaning rough, abrasive, or irregular surfaces, yet soft enough for delicate surfaces. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology...
MSDS Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Designet til rengøring af laminare flowbænke, renrums overflader, kvartsemner og almindeligt procesudstyr. Kan bruges inden for områder som omfatter e...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Varenummer: (115-1902)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 Items
Varenummer: (115-1830)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ideel til rensning af hårde eller ujævne overflader, men er dog blød nok til at blive brugt på følsomme overflader. Brug disse 100% dobbeltvævede poly...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Absorbent, non woven cellulose/polyester wipes, feature enhanced sorbency while being economical due to their light weight.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Denne serviet er fremstillet af 100% syntetisk fiber og formet vha. "spunlacing" – den er designet til rengøring af følsomme optikprodukter såsom lins...
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Denne serviet er fremstillet af en specialkvalitet af blå cellulose og polyester, som giver øget renhed og fremragende absorbans.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 102
no targeter for Bottom