Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "kemikalie-resistente-overtrk-til-sko-og-stvler"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   These disposable shoe and boot covers are made from anti-static film laminate with liquid splash and dust barrier properties. The covers improve safet...
Leverandør:  Nitritex
Beskrivelse:   These durable shoe covers are made of non woven, spunbonded PP lamianted with CPE. The fabric is resistant to a wide range of liquid chemicals. Also s...
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these boot covers can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardou...
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these boot covers can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardou...
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These over boots are made from an external film barrier layer with two non woven layers underneath. The fabric provides a strong liquid and particle b...
UOM:  1 * 150 Par
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These over shoes are made from a microporous PE film with a non woven inner layer. This fabric provides low hazard liquid chemical repllence particle ...
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These SOCO boot protectors are made from a non woven fabric with microporous PP film. The laminate provides an excellent barrier to chemical spray and...
UOM:  1 * 100 Par
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These over shoes are made of microporous PP film with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray and infectiv...
UOM:  1 * 350 Par
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste