Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kliniske diagnose systemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/58/20236858.jpg
VWR har tests til simpel og pålidelig påvisning af f.eks. graviditet, kyssesyge og klamydia.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"53"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The enzyme cytochemistry leukemia detection kit LEUCOGNOST® NASDCL new enables the semi-quantitative localization of naphthol AS-D chloroacetate ester...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SUREHAA)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Hair is an ideal medium to analyse alcohol use/abuse over a period of months. As the hair grows it records markers for alcohol that is present in the ...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SUREMONOC)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Mononucleosis, or glandular fever, is a disease caused by the Epstein-Barr virus, which is a member of the herpes family. The virus can remain dormant...
UOM:  1 * 20 Items
Varenummer: (SUREHAK)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SUREMONO)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Extremely accurate Point Of Care (POC) testing for screening out the need for laboratory testing in negative samples.
UOM:  1 * 20 Items
Varenummer: (SUREHA)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Hair is an ideal medium to analyse drug abuse over a period of months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair is easy t...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (720-0726)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   These test strips provide a quick and simple solution when testing for ovulation. Each individual strip is provided in a foil pouch, to ensure the hig...
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   This test detects the cause of syphilis, Treponema Pallidum (TP). Highly accurate with results in 10 minutes, this screening tool gives an efficient m...
UOM:  1 * 40 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 53
  1  2  3  4  5  6  7  Næste