Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "kanyler"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"31"
Sorter efter:
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Puncture set for 'single shot' technique without nerve stimulation.
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Introcan® W, G24, Ø×L: 0,70×19 mm, gul
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Venofix® sets are suitable for short-term injections, infusions or transfusions. The puncture needle is made of high-quality chromium-nickel steel and...
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Introcan Safety® non-ported shielded IV catheter with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Made of high quality stainless steel. Shielded winged IV needle for short-term infusion, injection and transfusion.
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Speciel skæringsport, Surecan®, G 24, Ø×L: 0,55×25 mm, Violet
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Perican® needle with Tuohy-type bevel.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Single-lumen catheter set for catheterization of the vena cava according to the catheter-through-cannula technique.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 31
  1  2  3  4  Næste