Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (46)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "rentrumskitler"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced SPP kitler er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   SMS kitler er lavet af et multilags tilspundet og smelteblæst materiale (SMS) uden latex, som tilbyder høj slidstyrke, samtidig med at materialet forb...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic SPP kitler er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørr...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum SPP kitler er de reneste og mest holdbare i hele VWR's beklædningssortiment. Beklædningen er fremstillet af en behagelig tilspundet polypr...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste